N-tert-butylacrylamide does dissolve in water. The solubility is not tested internally, but it should be soluble up to at least 9 g/L at ambient conditions. A lower critical solution temperature is not reported.
Wichtige Dokumente
411779
N-tert-Butylacrylamid
97%
Synonym(e):
N -(1,1-Dimethylethyl)-2-propenamide, N -t -Butylacrylamide
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
126-129 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-5-6(9)8-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3,(H,8,9)
InChIKey
XFHJDMUEHUHAJW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
N-tert-ブチルアクリルアミドは水に溶解しますか?また、下限臨界溶液温度は何度くらいでしょうか?