Merck
411345
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-serinmethylester
99%
Größe auswählen
25 G
CHF 334.00
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 334.00
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH[NHC(C6H5)3]CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 334.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +31°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@H](CO)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H23NO3/c1-27-22(26)21(17-25)24-23(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24-25H,17H2,1H3/t21-/m0/s1
InChIKey
LXAWQKKSNNYYEK-NRFANRHFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)