410438
Methyl-(S)-(−)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidincarboxylat
98%
Synonym(e):
Methyl-(S)-(−)-3-(tert.-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidincarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −55°, c = 1.3 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.443 (lit.)
bp
101-102 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ether
SMILES String
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m0/s1
InChIKey
ZNBUXTFASGDVCL-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?