409553
Calciumsulfid
−325 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Calcium monosulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: calcium
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
S=[Ca]
InChI
1S/Ca.S
InChIKey
JGIATAMCQXIDNZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.