Merck
408697
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Heptanol
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
Beilstein:
1719090
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]20/D −9.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
74-75 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChIKey
CETWDUZRCINIHU-SSDOTTSWSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)