408581
Z-Thr-OMe
98%
Synonym(e):
N-Carbobenzyloxy-L-threonin-methylester, Z-L-threonin-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
InChIKey
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable