407690
tert-Butyl-N-(benzyloxy)carbamat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NOCc1ccccc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-15-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
MZNBNPWFHGWAGH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable