Wichtige Dokumente
13454
N-Benzylhydroxylamin -hydrochlorid
puriss., ≥99.0% (AT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~105 °C
108-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
InChIKey
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)