Wichtige Dokumente
405418
2,6-Bis(chlormethyl)pyridin
99%
Synonym(e):
α,α′-Dichlor-2,6-lutidin
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-78 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCc1cccc(CCl)n1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-4-6-2-1-3-7(5-9)10-6/h1-3H,4-5H2
InChIKey
IWQNFYRJSVJWQA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Synthesis of a sensitive fluorescent chemosensor for Hg2+, composed of two aminonaphthalimide fluorophores and a receptor of 2,6-bis(aminomethyl)pyridine.[4]
- Preparation of carbene pincer ligands, required for the preparation of palladium pincer carbene complex.[5]
- Synthesis of 2-(di-tert-butylphosphinomethyl)-6-diethylaminomethyl)pyridine, PNN ligand.[6]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?