405388
2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?