128759
6-Hydroxy-nicotinsäure
98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-5-pyridincarbonsäure, 6-Hydroxypyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)nc1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
BLHCMGRVFXRYRN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable