Merck
735299
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)-2-butenoic acid hydrochloride
97%
Synonym(e):
4-Dimethylamino crotonic acid hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 152.00
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 152.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
157-162 °C
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
Cl.CN(C)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+;
InChIKey
UUHNQHFOIVLAQX-BJILWQEISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)