Wichtige Dokumente
404586
Sinapylalkohol
technical grade, 80%
Synonym(e):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamylalkohol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
80%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChIKey
LZFOPEXOUVTGJS-ONEGZZNKSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?