40347
Ethanol
absolute, semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17833), sales not in Germany, ≥99.8% (vol.)
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
semiconductor grade PURANAL™ (Honeywell 17833)
absolute
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (vol.)
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
specification on request
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
greener alternative product
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup