Merck
40242
Sigma-Aldrich
Chlor-dodecyl-dimethylsilan
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
Chlor-dimethyl-dodecylsilan, Dimethyldodecylchlorsilan, Dodecyldimethylchlorsilan
Größe auswählen
25 ML
CHF 96.80
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 96.80
About This Item
Lineare Formel:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.93
Beilstein:
5240407
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445
bp
291-293 °C
Dichte
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
InChIKey
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)