Wichtige Dokumente
402192
3-Formyl-6-nitrochromon
99%
Synonym(e):
6-Nitro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyd
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
157-161 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ketone
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H5NO5/c12-4-6-5-16-9-2-1-7(11(14)15)3-8(9)10(6)13/h1-5H
InChIKey
JBDRQGWTNRIJRV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)