Wichtige Dokumente
402133
6-Ethyl-3-formylchromon
98%
Synonym(e):
6-Ethyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
108-110 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
ketone
SMILES String
CCc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C12H10O3/c1-2-8-3-4-11-10(5-8)12(14)9(6-13)7-15-11/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
XCKTXKYXKJJGBA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?