Merck
401072
Sigma-Aldrich
Bismut(III)-bromid
≥98%
Synonym(e):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
Größe auswählen
25 G
CHF 145.00
100 G
CHF 220.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 145.00
100 G
CHF 220.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BiBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: bismuth
Dichte
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)