Merck
202134
Sigma-Aldrich
Cäsiumiodid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Caesium iodide, Caesium monoiodide
Größe auswählen
25 G
CHF 122.00
100 G
CHF 362.00
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 122.00
100 G
CHF 362.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 122.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
626 °C (lit.)
Dichte
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Cäsiumiodid (CsI) kann als Kathode zur Herstellung von Feldemissionskathoden für die potenzielle Verwendung in Hochleistungs-Mikrowellensystemen eingesetzt werden.[1] Es kann zudem als Zwischenschicht zwischen der Sperrschicht und der aktiven Perowskit-Schicht eingesetzt werden, um die Photovoltaikleistung und Stabilität von Solarzellen zu verbessern.[2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Häufig in Geräten wie Leuchtstoff-Bildschirmen für die medizinische Bildgebung, Szintillatoren, Kalorimetern und in einer Vielzahl von Teilchendetektoren verwendet.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparison of velvet-and cesium iodide-coated carbon fiber cathodes
Shiffler D, et al.
IEEE transactions on nuclear science, 29(3), 445-451 (2001)
Low level plasma formation in a carbon velvet cesium iodide coated cathode
Shiffler D, et al.
Physics of Plasmas, 11(4), 1680-1684 (2004)
Olga Nazarenko et al.
Inorganic chemistry, 56(19), 11552-11564 (2017-09-13)
Interest in hybrid organic-inorganic lead halide compounds with perovskite-like two-dimensional crystal structures is growing due to the unique electronic and optoelectronic properties of these compounds. Herein, we demonstrate the synthesis, thermal and optical properties, and calculations of the electronic band
Cong Chen et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(11), 1802046-1802046 (2019-06-11)
Photovoltaic devices employing lead halide perovskites as the photoactive layer have attracted enormous attention due to their commercialization potential. Yet, there exists challenges on the way to the practical use of perovskite solar cells (PSCs), such as light stability and
Fabian D J Brunner et al.
Optics express, 17(23), 20684-20693 (2009-12-10)
We present a versatile terahertz time-domain spectrometer which allows reflection measurements at normal incidence and double pass transmission measurements in a single experimental setup. Two different modes for transmission measurements are demonstrated for precise measurements of transparent high or low
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf