Synthetic details or pathways cannot be shared as this information is proprietary.
Wichtige Dokumente
400947
Mangan(II)-sulfid
~100 mesh particle size
Synonym(e):
Manganese sulfide
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Partikelgröße
~100 mesh
SMILES String
S=[Mn]
InChI
1S/Mn.S
InChIKey
CADICXFYUNYKGD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
536.0 °F
Flammpunkt (°C)
280 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
I want to ask: which method was employed for the synthesis of MnS nanoparticles?