Merck
396362
Sigma-Aldrich
Germanium(IV)-methoxid
Synonym(e):
Germanium(IV)-methoxyl
About This Item
Lineare Formel:
Ge(OCH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.78
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: germanium
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
≤5% methyl alcohol
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
66-67 °C/36 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−18 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Ge](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12GeO4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3
InChIKey
ACOVYJCRYLWRLR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sol-gel intermediate in the formation of GeS2 and IR-transparent optics.[1][2]
  • Used as a promoting agent for vanadyl pyrophosphate-catalyzed oxidation reactions
  • Used to prepare sol-gel hybrid organic-inorganic coatings for capillary microextension and gas chromatography (GC)
  • For preparation of metal(IV) β-cyclodextrin bucket wheel complex
  • Preparation of gold nanoparticle templated germania nanoshells
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F
Flammpunkt (°C)
41 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of the American Chemical Society, 112, 5636-5636 (1990)
Ceram. Bull., 63, 1427-1427 (1984)