Merck
394890
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyltrimethylsilylamin
98%
Synonym(e):
N-(Trimethylsilyl)-diethylamin, Diethylamino-trimethylsilan, TMSDEA
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.32
Beilstein:
635718
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
derivatization grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
125-126 °C (lit.)
Dichte
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H19NSi/c1-6-8(7-2)9(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
InChIKey
JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter