Wichtige Dokumente
392642
meso-2,3-Dibrombutan
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.51 (lit.)
bp
73-74 °C/47 mmHg (lit.)
Dichte
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C[C@H](Br)[C@@H](C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3/t3-,4+
InChIKey
BXXWFOGWXLJPPA-ZXZARUISSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?