Wichtige Dokumente
271993
2,5-Dibrom-6-isopropyl-3-methyl-1,4-benzochinon
Synonym(e):
2,5-Dibrom-3-methyl-6-isopropyl-p-benzochinon, Dibromthymochinon
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder, crystals or chunks
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
70-72 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)C1=C(Br)C(=O)C(C)=C(Br)C1=O
InChI
1S/C10H10Br2O2/c1-4(2)6-8(12)9(13)5(3)7(11)10(6)14/h4H,1-3H3
InChIKey
GHHZELQYJPWSMG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?