Merck
390208
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-salicylsäure-methylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3COC6H3-2-(OH)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay:
99%
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cc(ccc1O)C(C)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-6(11)7-3-4-9(12)8(5-7)10(13)14-2/h3-5,12H,1-2H3
InChIKey
XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)