Wichtige Dokumente
39410
4-(Dimethylamino)pyridin, polymergebunden
extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB
Synonym(e):
4-(Dimethylamino)pyridine on Polystyrene, DMAP on PS, polymer bound DMAP
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~3.0 mmol/g "DMAP" loading
Matrix
crosslinked with 2% DVB
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)