Merck
390011
Sigma-Aldrich
Kalium-hexafluoronickelat(IV)
99%
Synonym(e):
Kaliumnickel(IV)-fluorid
About This Item
Lineare Formel:
K2NiF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES String
[K+].[K+].F[Ni--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2K.Ni/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChIKey
DNNIPLGVOQXCHW-UHFFFAOYSA-H
Anwendung
Precursor for the powerful oxidizing and fluorinating agents NiF4 and NiF3.[1]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zemva, B. et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 10025-10025 (1995)