Merck
389358
Sigma-Aldrich
9-Iodphenanthren
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 85.00
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 85.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 85.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9I/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
InChIKey
CBFIPOTVFMLMFQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)