Wichtige Dokumente
38904
1,3-Bis-(cyanmethyl)-imidazolium-chlorid
purum, ≥98.5% (HPLC/T)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥98.5% (HPLC/T)
Form
powder
SMILES String
[Cl-].N#CCn1cc[n+](CC#N)c1
InChI
1S/C7H7N4.ClH/c8-1-3-10-5-6-11(7-10)4-2-9;/h5-7H,3-4H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
PZSHHOPVYJHGQL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Mit Nitril funktionalisierte Ionische Flüssigkeit mit hervorragenden Eigenschaften in Suzuki und Stille-Kopplungsreaktionen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
N Parveen et al.
Soft matter, 13(10), 1988-1997 (2017-02-12)
Controlling the uptake of specific ions in polyelectrolyte multilayers is of interest for various fields of application. Here, we quantify the amount of cation of an ionic liquid, namely 1,3-bis(cyanomethyl)imidazolium chloride, incorporated into polyelectrolyte multilayers upon contact with an ionic
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react