Wichtige Dokumente
175889
tert-Butanol-d10
99 atom % D
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanol-d10, tert.-Butylalkohol-d10
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.3835 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?