Merck
388483
Sigma-Aldrich
Methyl-4-methyl-4-nitropentanoat
96%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC(CH3)2CH2CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ester
nitro
SMILES String
COC(=O)CCC(C)(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,8(10)11)5-4-6(9)12-3/h4-5H2,1-3H3
InChIKey
MROVMGGCWUQHMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)