Merck
388467
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(brommethyl)mesitylen
98%
Größe auswählen
5 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 107.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6(CH2Br)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
187-189 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1c(CBr)c(C)c(CBr)c(C)c1CBr
InChI
1S/C12H15Br3/c1-7-10(4-13)8(2)12(6-15)9(3)11(7)5-14/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
BHIFXIATEXVOQA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)