Merck
388254
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-4-piperidon
94%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.17
Beilstein:
116031
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
94%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
Dichte
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-6(9)8-4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
InChIKey
NNFOVLFUGLWWCL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)