Wichtige Dokumente
387797
4-Brom-N,N-bis(trimethylsilyl)anilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
bp
156-158 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C[Si](C)(C)N(c1ccc(Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22BrNSi2/c1-15(2,3)14(16(4,5)6)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,1-6H3
InChIKey
YJYMZGDBOMZWSR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy.[1]
- Functionalized organometallic polymer, poly(ferrocenylsilane).[2]
- Borylanilines such as 4-(dimesitylboryl)aniline and 4-(dimesitylboryl)-3,5-dimethylaniline.[3]
- Silicon-containing oligomeric poly(imido-amides) (PIAs).[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?