Merck
95254
Sigma-Aldrich
Bis-(2-bromethyl)-ether
technical, ≥95% (GC)
Synonym(e):
2-Bromoethyl ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8Br2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
SMILES String
BrCCOCCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChIKey
FOZVXADQAHVUSV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F
Flammpunkt (°C)
85 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter