Wichtige Dokumente
381454
Butyl-3-mercaptopropionat
98%
Synonym(e):
Butyl 3-mercaptopropanoate
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
101 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOC(=O)CCS
InChI
1S/C7H14O2S/c1-2-3-5-9-7(8)4-6-10/h10H,2-6H2,1H3
InChIKey
MGFFVSDRCRVHLC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?