Merck
380393
Sigma-Aldrich
Isopropoxytrimethylsilan
98%
Synonym(e):
Isopropyl-trimethylsilylether
Größe auswählen
10 ML
CHF 66.80
CHF 66.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 66.80
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 66.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.378 (lit.)
Dichte
0.745 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2)7-8(3,4)5/h6H,1-5H3
InChIKey
NNLPAMPVXAPWKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.