Wichtige Dokumente
379816
Kaliumtetrachlorpalladat(II)
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kaliumpalladiumchlorür
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
105 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChIKey
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?