Wichtige Dokumente
379115
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid -Lösung
1.0 M in methylene chloride, for peptide synthesis
Synonym(e):
DCC
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimid -Lösung, 1.0 M in methylene chloride
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.247 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChIKey
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?