Wichtige Dokumente
377260
1-Fluorpyridiniumtetrafluorborat
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
186-192 °C (lit.)
SMILES String
F[B-](F)(F)F.F[n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H5FN.BF4/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)5/h1-5H;/q+1;-1
InChIKey
PIGQKECRKGMXRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?