Wichtige Dokumente
376876
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranyliden)acetamid
98%
Synonym(e):
(N-Methoxymethylaminocarbonylmethylen)-triphenylphosphoran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
173-175 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phosphine
SMILES String
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
InChIKey
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
- Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
- Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
- Wittig olefination
- Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)