Merck
376035
Sigma-Aldrich
(Ethylthio)trimethylsilan
technical grade, 90%
Synonym(e):
Ethyl-trimethylsilylsulfid, S-(Trimethylsilyl)-ethylmercaptan
Größe auswählen
1 G
CHF 39.90
CHF 39.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 39.90
About This Item
Lineare Formel:
C2H5SSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 39.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14SSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(Ethylthio)trimethylsilane is reported to participate in the synthesis of adenophostin A and analog.[1] It reacts with primary and secondary amines to yield aminosilane and ethanethiol.[2]
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Some reactions of silyl-and germyl-sulphur compound with the S< sup> II</sup>? N bond.
Armitage DA and Clark MJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 24(3), 629-631 (1970)
An expeditious route to the synthesis of adenophostin A.
van Straten NCR, et al.
Tetrahedron, 53(18), 6509-6522 (1997)