Wichtige Dokumente
375403
2-Methyl-2-imidazolin
95%
Synonym(e):
Lysidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[H]N1CCN=C1C
InChI
1S/C4H8N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
VWSLLSXLURJCDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Synthesis of cyclic-amine-based dithiocarbamate chain transfer agents for RAFT polymerization
Dehydration reactions
Synthesis of push-pull alkenes
Producing organic reductants for transfer hydrogenation
Synthesis of orally available factor Xa inhibitors
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)