Merck
370614
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethoxy)benzylalkohol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
108 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
InChIKey
ZLSOZAOCYJDPKX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol is an organic building block.
Anwendung
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)