369055
2-Brom-4-fluoranilin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
Dichte
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2
InChIKey
YLMFXCIATJJKQL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter