367508
7-Methoxy-2-naphthol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-2-4-10(12)6-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
InChIKey
UNFNRIIETORURP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable