Merck
366420
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäure-tributylstannylester
90%
Synonym(e):
Tributylstannyl-trifluormethansulfonat
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3Sn[(CH2)3CH3]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.12
Beilstein:
5818090
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.CHF3O3S.Sn/c3*1-3-4-2;2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;(H,5,6,7);/q;;;;+1/p-1
InChIKey
LIQOILBASIAIQC-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)