Wichtige Dokumente
364754
trans-4-Nitrocinnamoylchlorid
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)11(13)14/h1-6H/b6-3+
InChIKey
RUPXNPWALFDXJD-ZZXKWVIFSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?