Wichtige Dokumente
362654
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-144 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
nitro
SMILES String
OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-ones, via the nucleophilic aromatic substitution (SNAr) of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH of various 2-aminophenols on solid support[2]
- synthesis of substituted dibenzazocines on solid support, via SNAr of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH function of the immobilized polysubstituted phenols[3]
- in the synthesis of oxazepines[4]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?