Merck
361534
Sigma-Aldrich
Nitromethantrispropanol
Synonym(e):
4-(3-Hydroxypropyl)-4-nitro-1,7-heptandiol
About This Item
Lineare Formel:
O2NC(CH2CH2CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
59-65 °C (lit.)
SMILES String
OCCCC(CCCO)(CCCO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H21NO5/c12-7-1-4-10(11(15)16,5-2-8-13)6-3-9-14/h12-14H,1-9H2
InChIKey
WQOWCQQAYGOQNI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable